Merck
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3215/12P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品SLW3215/12Pは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polyethylene base
polyethylene stopper
ジョイント
joint stopper29/32
特徴
graduations 2.0 mL
detachable foot
メーカー/製品名
3215/12P
SciLabware
H
320 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)