Merck
SLW3030/14M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 30 mm, porosity grade 4
別名:
Pyrex, SciLabware 3030/14M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
Pyrex membrane
無菌性
non-sterile
特徴
grade 4
メーカー/製品名
SciLabware 3030/14M
直径
30 mm
公称直径
30 mm
ポアサイズ
grade 4 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)