Merck
SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 2140/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
製品SLW2140/02Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 55 - 70 mm
特徴
short stem
メーカー/製品名
2140/02M
SciLabware
フィルタ直径
55—70 mm
ステムL
45 mm
ステム外径
8 mm
上部外径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)