Merck
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1531/08D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.17
製品SLW1531/08Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
1531/08D
SciLabware
本体 直径
89 mm
ボトル H
163 mm
キャパシティ
500 mL
500 mL
ネック内径
23 mm
サイドアームサイズ
9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)