Merck
SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1350/06M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
neck (off-set)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1350/06M
L × W × H
275 mm × 123 mm × 56 mm
キャパシティ
1200 mL
1200 mL
ネック内径
33 mm
有効容積
1200 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving
  • Off-set neck
特徴および利点
• Ideal for cell culture• Manufactured from virtually chemically inert PYREX® glass for a contamination-free environment• Withstands repeated autoclave cycles• Off-set neck
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)