Merck
SLW1134/10
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1134/10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品SLW1134/10は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
bottom (Baffled)
ジョイント
Joints neck (32)
無菌性
non-sterile
特徴
graduated: no
without cap
baffled
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1134/10
H
186 mm
本体 外径
101 mm
キャパシティ
500 mL
ネック内径
36 mm
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)