Merck
SLW1070/42D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
20000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1070/42D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品SLW1070/42Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
特徴
narrow neck
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
1070/42D
SciLabware
H
558 mm
本体 直径
341 mm
キャパシティ
20,000 mL
20000 mL
20000 mL
ネック内径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
特徴および利点
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from PYREX® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
  • 12000 ml and 20000 ml flasks are supplementary to the ISO range
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)