Merck
SLW1004-150
Pyrex® Berzelius beakers, heavy duty, tall form, with printed trace code
150 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1004-150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
製品SLW1004-150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
1004-150
SciLabware
H
95 mm
外径
54 mm
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)