Merck
S15165
4-METHYL-N-{2-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL](2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)AMINO]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H31N3O6S3
CAS番号:
分子量:
565.734
MDL番号: