Merck
QBD10573
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®36-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C81H149F4N3O38
分子量:
1849.04
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI Key
LMALFSDESQRRLC-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Azido-dPEG®36-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10573-1000MG:
QBD10573-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)