Merck
P8106
Sigma-Aldrich
2-ペンタノン
reagent grade, 97%
別名:
メチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
506058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
グレード
reagent grade
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8106-100ML:
P8106-500ML:
P8106-BULK:
P8106-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Shane Avison et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(28), 6313-6318 (2015-06-23)
A new methodology is presented to measure water-air partition coefficients (Henry's constants) of volatiles, using APCI-MS. Significant advantages over other Henry's constant determination methods include the short measurement and sample preparation time and the possibility for simultaneous measurement of multiple
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in