Merck
P7002
Sigma-Aldrich
ペンタメチレンスルフィド
99%
別名:
テトラヒドロチオピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10S
CAS番号:
分子量:
102.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCSCC1
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P7002-BULK-A:
P7002-25G-A:
P7002-5G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)