Merck
P64804
Sigma-Aldrich
3-ピリジンスルホン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3S
CAS番号:
分子量:
159.16
Beilstein:
120822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI Key
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P64804-25G:
P64804-BULK:
P64804-5G:
P64804-5KG:
P64804-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)