Merck
P42401
Sigma-Aldrich
3-ピコリンN-オキシド
98%
別名:
3-メチルピリジン 1-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
106327
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
bp
150 °C/15 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P42401-VAR:
P42401-100G:
P42401-5G:
P42401-5KG:
P42401-10KG:
P42401-BULK:
P42401-500G:
試験成績書(COA)