Merck
P22222
Sigma-Aldrich
2-Phenylcycloheptanone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C7H11(=O)
CAS番号:
分子量:
188.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)