Merck
NORS4255001
Bruker Match tubes
O.D. × L 4.25 mm × 100 mm, volume 370 μL
別名:
precision machined NMR tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥8,320
¥8,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥8,320
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥8,320
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-4.25-500-1
外径 × L
4.25 mm × 100 mm
容量
370 μL
壁厚
0.82 mm
natural cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
法的情報
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)