Merck
N9853
Sigma-Aldrich
4-ニトロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
508690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI Key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
色素生産性反応の生成物です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
415.4 °F - closed cup
引火点(℃)
213.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N9853-BULK:
N9853-2KG:
N9853-25G:
N9853-500G:
N9853-500MG:
試験成績書(COA)