MT51350096
別名:
conductivity calibration standard
1 of 10
Supelco
COND1412
導電率標準 - 1412 μmhos/cm
06949
Conductivity Standard
COND147
導電率標準 - 147 μmhos/cm
1.01203
塩化カリウム 溶液
1.09435
Buffer solution
1.09407
1.09175
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
CLR500
色 500 Pt-Co ユニット校正標準液
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
60137
liquid
Mettler-Toledo 51350096
6 x 250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
MT51350096: MT51350096-6X250ML: MT51350096-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.