MT51350094
別名:
conductivity calibration standard
1 of 10
Supelco
COND1412
導電率標準 - 1412 μmhos/cm
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
Z803111
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
Sigma-Aldrich
ESYNTH015
SynLectro™ Zinc Electrode
06949
Conductivity Standard
1.70312
Chromium ICP standard
1.02403
Potassium dichromate
1.00983
エタノール
67233
1.01203
塩化カリウム 溶液
liquid
Mettler-Toledo 51350094
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
MT51350094-250ML: MT51350094: MT51350094-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.