MT51350080
1 of 10
SAFC
1.01695
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
Supelco
1.09439
Buffer solution
1.09475
1.09435
62481
塩化リチウム 溶液
1.04817
塩化カリウム 溶液
1.09477
60137
Millipore
UFC210024
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
1.99057
liquid
Mettler-Toledo 51350080
6 x 250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
MT51350080: MT51350080-6X250ML: MT51350080-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.