MT51350036
1 of 6
Sigma-Aldrich
40-0104
pH標準液
Supelco
1.09406
Buffer solution
509477
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
1.09407
1.09439
22449
Supelpure-O 酸素/水分トラップ
non-sterile
liquid
Mettler-Toledo 51350036
250 mL
9.21
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
MT51350036: MT51350036-1EA: MT51350036-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.