Merck
MT51302257
Mettler Toledo glass flow-through cell
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.61
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
glass shaft
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51302257
詳細
Flow through cell for electrodes with 12 mm diameter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)