Merck
MNO000126
Sigma-Aldrich
Methyl 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,400
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22N2O4
CAS番号:
分子量:
258.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
SMILES記法
COC(=O)C1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-12(13,6-8-14)9(15)17-4/h5-8,13H2,1-4H3
InChI Key
MMPCQLBEECGPAP-UHFFFAOYSA-N
包装
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)