Merck
MNO000006
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-ol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClN2O
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-7-4(6)2-5(9)8-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
QNANRGHPXMUJQC-UHFFFAOYSA-N