Merck
MDFNSPF-L
Mediflex Nisense Gloves, blue nitrile, powder free
size L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
sky blue nitrile
サイズ
L
詳細
textured
特徴
latex free
powder-free
包装
box of 100 gloves
L
240 mm , cuff
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Powder free blue nitrile gloves. Non sterile, ambidextrous, latex
free, ultra thin, 240mm cuff, textured. Single use only.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)