Merck
M6808
Sigma-Aldrich
メシトアルデヒド
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
別名:
2,4,6-トリメチルベンズアルデヒド, 2-ホルミル-1,3,5-トリメチルベンゼン, 2-ホルミルメシチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1364114
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6808-2G:
M6808-BULK:
M6808-50G:4548173983653
M6808-VAR:
M6808-10G:4548173983646