Merck
M60201
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ニトロアニソール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS番号:
分子量:
167.16
Beilstein:
2329690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-4-3-5-7(12-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
MGBRGNWARSQECY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M60201-25G:
M60201-1G:
M60201-5G:
M60201-VAR:
M60201-BULK:
M60201-10KG:
試験成績書(COA)