Merck
M51601
Sigma-Aldrich
2-メチルインドリン
98%
別名:
α-メチルジヒドロインドール, 2,3-ジヒドロ-2-メチルインドール, 2-メチル-2,3-ジヒドロインドール, NSC 65598
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI Key
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • NOD1が誘導する核内因子κB活性化のインヒビター
  • 有機発光ダイオードのための赤色蛍光色素
  • ノルエピネフリン再取り込み阻害剤
  • MT2選択的メラトニン受容体アンタゴニスト
  • プロテアーゼ活性化受容体1アンタゴニスト
  • 利尿剤インダパミド
  • ドーパミンD2/D4受容体アンタゴニスト
  • 抗腫瘍剤
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M51601-5ML:
M51601-100ML:
M51601-10L:
M51601-100G:
M51601-VAR:
M51601-BULK:
試験成績書(COA)