Merck
M30604
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoselenazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NSe
CAS番号:
分子量:
196.11
Beilstein:
112836
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.652 (lit.)
bp
140 °C/51 mmHg (lit.)
mp
28.5-30 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2[se]1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)