Merck
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-メトキシフェニル)プロピオン酸
98%
別名:
2-メトキシヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
2097012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M23500-25G:
M23500-BULK:
M23500-VAR:
M23500-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)