安全性情報
LGFN20K
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥70,200
¥70,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥70,200
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥70,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
フォーム
pellets
平均直径
20 μm
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LGFN20K-50MG:
LGFN20K-50MG-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.