Merck
L512141
Sigma-Aldrich
FIr6
AldrichCPR
別名:
Bis(2,4-difluorophenylpyridinato)-tetrakis(1-pyrazolyl)borate iridium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H24N10BF4Ir
CAS番号:
分子量:
851.64
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
FC(C=C1[Ir]23[N]4=CC=CN4B(N5N=CC=C5)(N6C=CC=N6)N7C=CC=[N]37)=CC(F)=C1C8=[N]2C=CC=C8
InChI
1S/C12H12BN8.C11H6F2N.Ir/c1-5-14-18(9-1)13(19-10-2-6-15-19,20-11-3-7-16-20)21-12-4-8-17-21;12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h1-12H;1-4,6-7H;
InChI Key
OXHBKGURKPVEIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FIr6 may be used as a deep blue emitter in white OLEDs. [1]
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Doping?Free Organic Light?Emitting Diodes with Very High Power Efficiency, Simple Device Structure, and Superior Spectral Performance.
Wang Q, et al.
Advances in Functional Materials, 4746-4752 null
Doping?Free Organic Light?Emitting Diodes with Very High Power Efficiency, Simple Device Structure, and Superior Spectral Performance.
Wang Q, et al.
Advances in Functional Materials null