Merck
K2208
Sigma-Aldrich
メソシュウ酸ナトリウム 一水和物
別名:
ケトマロン酸 二ナトリウム塩, ジヒドロキシマロン酸 二ナトリウム塩, メソシュウ酸 二ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C(COONa)2
CAS番号:
分子量:
180.02
Beilstein:
4924524
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K2208-25G:
K2208-BULK:
試験成績書(COA)