Merck
JKA8018
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
別名:
8arm-PEG-COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2COOH)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Carboxyl. Crosslinks into hydrogels. Carboxyl group binds amino or other acid reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dai, L., et al.
Scientific Reports, 4 (2014)
資料
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。