Merck
I5400
Sigma-Aldrich
インドール-5-カルボン酸
99%
別名:
5-カルボキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
124391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
InChI Key
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Indole-5-carboxylic acid is an indole derivative. On electropolymerization, it affords electroactive polymer film of poly(indole-5-carboxylic-acid). Different concentrations of indole-5-carboxylic acid in sulfuric acid solution has been investigated for the preventive action against mild steel corrosion. On electropolymerization it affords a trimeric product. Characterization studies of the trimeric product by 1H NMR and various one- and two-dimensional NMR techniques have been reported.
アプリケーション
  • 抗がん免疫調節薬候補である、トリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジル-エテニル-インドール類の合成に用いる反応剤
  • 金属および溶媒を用いない自動酸化カップリング反応を経由するインドリルキノリン類の合成に用いる反応剤
  • ブロムアミン-B酸化剤および塩化パラジウム触媒を用いるアントラニル酸類の合成に用いる反応剤
  • インジルビン誘導体の合成に用いる反応剤
  • ヘッジホッグ経路でのGli1仲介転写のインヒビターである、ケトプロフェンとのアミド複合体の合成に用いる反応剤
  • 肥満治療に用いるヒト成長ホルモン分泌促進因子レセプターアンタゴニストであるピペラジンビスアミド類縁体の合成に用いる反応剤
Indole-5-carboxylic acid is the suitable reagent used to study the intramolecular excited state proton transfer in indole-2-carboxylic acid and indole-5-carboxylic acid in various solvents in acidic, basic, and neutral media by steady state and time resolved fluorescence spectroscopy. It may be used in the electrochemical synthesis of poly(indole-5-carboxylic acid) (PICA) films.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5400-VAR:
I5400-1G:
I5400-BULK:
I5400-5G:
I5400-250MG:
I5400-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibitive action of indole-5-carboxylic acid towards corrosion of mild steel in deaerated 0.5 M sulfuric acid solutions.
Quartarone G, et al.
Applied Surface Science, 252(23), 8251-8257 (2006)
Electropolymerisation of indole-5-carboxylic acid.
GordonaMackintosh J and Andrew R.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(8), 1121-1125 (1994)
Characterization of the unsymmetrical trimer of indole-5-carboxylic acid by proton NMR spectroscopy.
Mackintosh JG, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 32(9), 559-561 (1994)
Excited state proton transfer in indole-2-carboxylic acid and indole-5-carboxylic acid.
Bangal PR and Chakravorti S.
The Journal of Physical Chemistry A, 103(43), 8585-8594 (1999)
Electrodeposition of poly (indole-5-carboxylic acid) in boron trifluoride diethyl etherate containing additional diethyl ether.
Nie G, et al.
Electrochimica Acta, 52(24), 7097-7106 (2007)