Merck
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,268
¥4,268
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,268
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥4,268
Check Cart for Availability
物質
FEP
ゲージ×L
12 × 1219 mm
チューブ類容量
4571 μL
フィッティング
1/4-28 non-tapered
適合性
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)