Merck
HAM60676-01
Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
left valve
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,730
¥60,730
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥60,730
出荷予定日2025年4月18日
物質
PTFE/CTFE
aluminum housing
特徴
left valve
パラメーター
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
フィッティング
1/4-28 thread
適合性
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Microlab 600 uses a universal valve that can support single dispensing, dual dispensing, diluting, and continuous dispensing. This valve functions on all Microlab 600 units. The valve has an aluminum housing with a PTFE-rotary plug. Syringes connect into the 5/16-32 threaded port.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)