Merck
HAM59000-10
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1702 BFP, volume 25 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,510
¥23,510
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,510
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥23,510
Check Cart for Availability
物質
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特徴
model 1702 BFP
メーカー/製品名
Hamilton 59000-10
パラメーター
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
内径 × 外径
0.729 mm × 7.75 mm
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)