Merck
H37806
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシ-2′-メチルアセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
313 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H37806-25G:
H37806-BULK:
H37806-VAR:
H37806-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)