About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO2
CAS番号:
分子量:
225.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
mp
284-287 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H35900-5G:
H35900-1G:
H35900-VAR:
H35900-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)