Merck
GF99214364
アルミナ
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
別名:
AL607920
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,840
¥63,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,840
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥63,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 992-143-64
L
450 mm
直径
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)