GF98663091
別名:
SA190300
GF98663091-1EA
¥41,820
1 of 10
Sigma-Aldrich
900769
シリカ
Supelco
381276
シリカ, fumed
914614
Silica mesoporous SBA-15
379166
ジシアノ銀酸カリウム
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
BMSIPD960015ZOB
BeadBlaster™ 96 Zirconium Oxide Grinding Ball
263109
ランタン
230693
酸化ジルコニウム(IV)
805467
Silica
327085
銀
foil
Goodfellow 986-630-91
15 × 15 mm
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Silver Compounds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.