Merck
GF98626472
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
20m wire, 0.27mm diameter, as drawn
別名:
SN175120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,560
¥34,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,560
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥34,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 986-264-72
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)