Merck
GF98203552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, coil width 914 mm
別名:
ES301402
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,110
¥39,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,110
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥39,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 982-035-52
L
0.5 m
コイル幅
914 mm
厚さ
0.1 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)