Merck
GF98146626
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
別名:
FP341250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 981-466-26
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)