GF97496173
別名:
CO010270
GF97496173-1EA
¥258,600
1 of 10
GF97533658
Polyamide - Nylon 6, 6
Sigma-Aldrich
216836
トリレン-2,4-ジイソシアナート
900198
ビス[4-(グリシジルオキシ)フェニル]メタン
510106
タングステン
D3415
ビスフェノールAジグリシジルエーテル
262919
タンタル
254290
ニオブ酸リチウム
550086
酸化タングステン(VI)
357421
267511
foil (coil - as rolled)
Goodfellow 974-961-73
0.2 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.