Merck
GF97054296
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
別名:
FE080600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 970-542-96
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)