GF97009050
別名:
AM301015
1 of 10
GF69468205
Polyamide - Nylon 6
GF83516362
GF16821413
Polyamide - Nylon 6, 6
GF69322888
GF31350721
GF29868003
GF58818471
Sigma-Aldrich
181110
ナイロン 6
S5766
ウィートンコプリン染色瓶
429171
ナイロン 6/6
film
Goodfellow 970-090-50
100 × 100 mm
0.015 mm
colorless
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF97009050-50EA: GF97009050-5EA: GF97009050-10EA: GF97009050-20EA: GF97009050-100EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
USP
1372344
Supelco
02395
ポリアミド