Merck
GF97008767
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.76 mm, L 5 m, coil width 63.5 mm
別名:
AR311450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥149,900
¥149,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥149,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥149,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 970-087-67
L
5 m
コイル幅
63.5 mm
厚さ
0.76 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)