Merck
GF96916573
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 20m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
別名:
NI050311
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥104,200
¥104,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥104,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥104,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
temper (hard)
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 969-165-73
L × W ×厚み
20 m × 2.5 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)